Läs mer
2,5-dimetoxianlin, TRC
Produktkod. 30476290
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30476290 5 g
1 options
Produktkod. 30476290 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM4605905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxyaniline
CAS 102-56-7
Molekylformel C8H11NO2
Kvantitet 5 g
Synonym 2,5-dimethoxy-Aniline (7CI,8CI), 2,5-dimethoxy-Benzenamine, 2,5-Dimethoxybenzenamine, 1-Amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxylaniline, 2,5-Dimethoxyphenylamine, 2-Methoxy-5-methoxyaniline, Aminohydroquinone dimethyl ether, C.I. 35811, NSC 4138
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
LEDER COc1ccc(OC)c(N)c1
IUPAC-namn 2,5-dimetoxianilin
Molekylvikt (g/mol) 153.18
Formel vikt 153.079