Läs mer
2,5-Dimethoxybenzaldehyde, 98+%
Produktkod. 11498767
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498767 25 g 25g
11408777 100 g 100g
11418777 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19928.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 93-02-7 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
2,5-dimetoxibensaldehyd används vid framställning av 2,5-dimetoxifenetylamin, som används för att framställa psykoaktiva läkemedel såsom 2,5-dimetoxi-4-bromfenetylamin, 2,5-dimetoxi-4-jodfenetylamin och 4-klor-2,5-dimetoxi-fenetylamin. Det fungerar som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-dimetoxibensaldehyd används vid framställning av 2,5-dimetoxifenetylamin, som används för att framställa psykoaktiva läkemedel såsom 2,5-dimetoxi-4-bromfenetylamin, 2,5-dimetoxi-4-jodfenetylamin och 4-klor-2,5-dimetoxi-fenetylamin. Det fungerar som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-02-7
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00003314
InChI-nyckel AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
PubChem CID 66726
IUPAC-namn 2,5-dimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Smältpunkt 47°C to 51°C
Kokpunkt 146°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 509301
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.