Läs mer
2,5-Dimethoxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 93-02-7 |
| Molekylformel | C9H10O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | NSC 6315 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(OC)c(C=O)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vikt | 166.063 |