Läs mer
2,5-Dimethoxybenzonitrile, 98%
Produktkod. 11412578
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412578 25 g 25g
11402578 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15868.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5312-97-0 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5312-97-0
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.176
MDL-nummer MFCD00016375
InChI-nyckel HWAMEJIMXIXLIH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79200
IUPAC-namn 2,5-dimetoxibensonitril
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)OC)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxybenzonitrile
Smältpunkt 80°C to 84°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2691937
Synonym benzonitrile, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem13109, acmc-1an8e, benzonitrile,2,5-dimethoxy, 2-cyano-1,4-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzonitrile, labotest-bb lt00848082, 2-cyanohydroquinone dimethyl ether
Formel vikt 163.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.