Läs mer
2,5-dimetoxibensylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10038771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10038771 5 mL Glasflaska 5ml
10562781 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10038771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 182200050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 33524-31-1 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33524-31-1
Molekylformel C9H12O3
Molekylvikt (g/mol) 168.19
MDL-nummer MFCD00004615
InChI-nyckel WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxybenzyl alcohol, 2,5-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 2,5-dimethoxy, acmc-1ckmt, 2,5-dimethoxybenzylalcohol, 2,5-dimethoxylbenzylalcohol, benzenemethanol,2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyphenyl-methanol, wgqmuabrzguaos-uhfffaoysa, 2,5-dimethoxyphenyl methanol #
PubChem CID 118495
IUPAC-namn (2,5-dimetoxifenyl)metanol
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)OC)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethoxybenzyl alcohol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 122°C to 125°C (1.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2C6H3CH2OH
Brytningsindex 1.5460 to 1.548
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 168.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.