Läs mer
2,5-Dimethoxybenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 33524-31-1 |
| Molekylformel | C9H12O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (2,5-Dimethoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxybenzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(OC)c(CO)c1 |
| IUPAC-namn | (2,5-dimethoxyphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vikt | 168.0786 |