Läs mer
2,5-dimetoxikanelsyra, övervägande trans, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11410217
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410217 5 g 5g
11420217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21649.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10538-51-9
Molekylformel C11H12O4
Molekylvikt (g/mol) 208.213
MDL-nummer MFCD00004378
InChI-nyckel JPQWWJZORKTMIZ-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 2,5-dimethoxycinnamic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, rarechem bk hc t324, timtec-bb sbb000471, trans-2,5-dimethoxycinnamic acid
PubChem CID 697594
IUPAC-namn (E)-3-(2,5-dimetoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxycinnamic acid
Namnnotering Övervägande trans
Smältpunkt 147 °C till 150 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 208.21
Procent renhet 99%