Läs mer
2,5-dimetoxikanelsyra, övervägande trans, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7025917
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11410217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21649.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10538-51-9
Molekylformel C11H12O4
Molekylvikt (g/mol) 208.213
MDL-nummer MFCD00004378
InChI-nyckel JPQWWJZORKTMIZ-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 2,5-dimethoxycinnamic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, rarechem bk hc t324, timtec-bb sbb000471, trans-2,5-dimethoxycinnamic acid
PubChem CID 697594
IUPAC-namn (E)-3-(2,5-dimetoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxycinnamic acid
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 147°C to 150°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 208.21
Procent renhet 99%