Läs mer
2,5-Dimethoxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethoxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-11-7-3-6(10)8(12-2)4-5(7)9/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 168.0423 |