Läs mer
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate, 99%
Produktkod. 11357746
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357746 25 g 25g
11337746 1 g 1g
11347746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11381.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 56309-62-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56309-62-7
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.175
MDL-nummer MFCD00002006
InChI-nyckel XNQBFHMCUNRKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisocyanate, acmc-1az6v, 2,5-dimethoxybenzenisocyanate, 2-isocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isocyanato-1,4-dimethoxy-9ci
PubChem CID 4178425
IUPAC-namn 2-isocyanato-1,4-dimethoxybenzene
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
Smältpunkt 38°C to 42°C
Kokpunkt 152°C to 154°C (26 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3267303
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 179.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.