Läs mer
2,5-dimetoxifenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10623275
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10623275 25 g 25g
10352325 5 g 5g
10037592 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10623275 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01666EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 40532-06-7
Molekylformel C9H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 195.24
MDL-nummer MFCD00041059
InChI-nyckel RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
PubChem CID 142466
IUPAC-namn 2-isotiocyanato-1,4-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 195.24
Procent renhet 97%