Läs mer
2,5-dimetoxyfenylättiksyra, 99 %
Produktkod. 11362419
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362419 25 g 25g
11352419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27328.14
 Begränsad artikel
I lager
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1758-25-4 | C10H12O4 | 196,202 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1758-25-4
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.202
MDL-nummer MFCD00004322
InChI-nyckel BBZDYQUXRFATHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenylacetic acid, 2-2,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 2,5-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-dimethoxy, acetic acid, 2,5-dimethoxyphenyl, 2,5-dimethoxyphenyl-acetic acid, acmc-209eai, 2,5-dimethoxyphenyl, rarechem al bo 0334, 2,5-dimethoxy-phenethyl acid
PubChem CID 74469
IUPAC-namn 2-(2,5-dimetoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)OC)CC(=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxyphenylacetic acid
Smältpunkt 123 °C till 125 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 196.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.