Läs mer
2,5-dimetoxifenylmagnesiumbromid, 0,5 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15401066
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15401066 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15401066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54337.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 62890-98-6 | C8H9BrMgO2 | 241.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxyphenylmagnesium bromide
CAS 62890-98-6
Molekylformel C8H9BrMgO2
MDL-nummer MFCD01311475
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig; Kan bilda en utfällning
Synonym 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 2,5-dimethoxyphenyl magnesium bromide, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, grscplvzimbkky-uhfffaoysa-m, 2,5-dimethoxylphenylmagnesium bromide, magnesium,1,4-dimethoxybenzene-6-ide,bromide, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI-nyckel GRSCPLVZIMBKKY-UHFFFAOYSA-M
LEDER COC1=CC=C(OC)C([Mg]Br)=C1
IUPAC-namn magnesium(2+)-2,5-dimetoxibensen-1-idbromid
Molekylvikt (g/mol) 241.37
PubChem CID 11085924
Formel vikt 241.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.