Läs mer
2,5-dimetoxitetrahydrofuran, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489183
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489183 100 g 100g
11499183 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489183 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11687.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 696-59-3 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran är ett tetrahydrofuranderivat som finner tillämpning inom proteomikforskning och i organisk syntes. Det används också som en mellanprodukt för atropinsulfat, som är ett antikolinergt läkemedel. Vidare fungerar det som en prekursor för butandiol. Utöver detta används det som fotografisk härdare och som desinfektionsmedel i formuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran är ett tetrahydrofuranderivat som finner tillämpning inom proteomikforskning och i organisk syntes. Det används också som en mellanprodukt för atropinsulfat, som är ett antikolinergt läkemedel. Vidare fungerar det som en prekursor för butandiol. Utöver detta används det som fotografisk härdare och som desinfektionsmedel i formuleringar.
Löslighet
Blandbar med metanol, dietyleter och tetrahydrofuran. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 696-59-3
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.159
MDL-nummer MFCD00005359
InChI-nyckel GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, tetrahydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxytetrahydrofurane, 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis-and trans isomers, dimethoxytetrahydrofuran van, protectol dmt, furan,5-dimethoxy, dmthf
PubChem CID 79098
IUPAC-namn 2,5-dimetoxioxolan
LEDER COC1CCC(O1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Smältpunkt -45°C
Namnnotering cis + trans
Densitet 1.02
Kvantitet 100 g
Brytningsindex 1.418
UN-nummer UN3271
Beilstein 104261
Kokpunkt 145°C to 147°C
Löslighetsinformation Miscible with methanol,diethyl ether and tetrahydrofuran. Immiscible with water.
Formel vikt 132.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.