Läs mer
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, TRC
Produktkod. 30388635
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388635 2.5 g
30377024 500 mg
30371133 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388635 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4608232.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 696-59-3
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
IUPAC-namn 2,5-dimethoxyoxolane
LEDER COC1CCC(OC)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 132.0786