Läs mer
Alfa Aesar™ 2,5-Dimethoxythiophenol, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11392537
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392537 1 g 1g
11302547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392537 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L11641.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1483-27-8
Molekylformel C8H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 170.23
MDL-nummer MFCD00052738
InChI-nyckel SESUUAOAUZDHHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxythiophenol, 2,5-dimethoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,5-dimethoxy, pubchem6852, acmc-1cgdz, 3,6-dimethoxybenzenethiol, #, 2,5-dimethoxyphenyl mercaptan
PubChem CID 519009
LEDER COC1=CC(S)=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxythiophenol
Densitet 1.14
Kokpunkt 278°C
Flampunkt 122°C (252°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.5845
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 1867842
Känslighet Air Sensitive
IUPAC-namn 2,5-dimethoxybenzenethiol
Formel vikt 170.23
Procent renhet 95%