Läs mer
2,5-dimetoxytiomenol, TRC
Produktkod. 30370280
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30370280 10 g
1 options
Produktkod. 30370280 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47089510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxythiophenol
CAS 1483-27-8
Molekylformel C8H10O2S
Kvantitet 10 g
Synonym 2,5-Dimethoxybenzenethiol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
LEDER COc1ccc(OC)c(S)c1
Molekylvikt (g/mol) 170.23
Formel vikt 170.0402