Läs mer
2,5-dimetoxytiomenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethoxythiophenol |
| CAS | 1483-27-8 |
| Molekylformel | C8H10O2S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,5-Dimethoxybenzenethiol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(OC)c(S)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.23 |
| Formel vikt | 170.0402 |