Läs mer
2,5-dimetyl-1-(2-tienylmetyl)-1H-pyrrol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10331925
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10331925 5 g 5g
10509982 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10331925 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00291DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 306936-14-1
Molekylformel C12H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 235.301
MDL-nummer MFCD01567217
InChI-nyckel MYRBXKXOHIDTFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thien-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008501, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl, 2,5-dimethyl-1-2-thienyl-methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736309
IUPAC-namn 2,5-dimetyl-1-(tiofen-2-ylmetyl)pyrrol-3-karboxylsyra
LEDER CC1=CC(=C(N1CC2=CC=CS2)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 235.31
Procent renhet 97%