Läs mer
2,5-dimetyl-1,3-oxazol-4-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10572852
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10572852 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10712863 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11396825 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10572852 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC26802CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 197719-27-0
Molekylformel C6H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 159.57
MDL-nummer MFCD04972642
InChI-nyckel XZXCVPKMCPXVFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7018020
LEDER CC1=NC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,5-dimethyloxazole-4-carbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride, 2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorocarbonyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-4-oxazolecarbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carbonyl chloride
IUPAC-namn 2,5-dimetyl-l,3-oxazol-4-karbonylklorid
Formel vikt 159.57
Procent renhet 97%