Läs mer
2,5-dimetyl-1,3-oxazol-4-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carbonyl chloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,5-dimethyloxazole-4-carbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride, 2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorocarbonyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-4-oxazolecarbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carbonyl chloride |
| IUPAC-namn | dimetyl-1,3-oxazol-4-karbonylklorid |
| Formel vikt | 159.57 |
| Procent renhet | 97% |