Läs mer
2,5-dimetyl-1,3-oxazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10693593
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10693593 250 mg 250mg
10334432 1 g 1g
10672695 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10693593 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC26801CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23000-14-8
Molekylformel C6H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 141.126
MDL-nummer MFCD03011595
InChI-nyckel LHGRUGVXZLHYKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyloxazole-4-carboxylic acid, dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-2,5-dimethyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carboxylic acid, 2.5-dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2795465
IUPAC-namn 2,5-dimetyl-1,3-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(N=C(O1)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 141.13
Procent renhet 97%