Läs mer
Alfa Aesar™ 2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole, 97%
Produktkod. 11446217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446217 1 g 1g
11456217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446217 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B25145.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5044-22-4
Molekylformel C12H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 216.24
MDL-nummer MFCD00085038
InChI-nyckel JXJRCFOGAIXRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1-4-nitrophenyl-1h-pyrrole, 2,5-dimethyl-1-4-nitrophenyl pyrrole, 1-4-nitrophenyl-2,5-dimethylpyrrole, maybridge1_007286, acmc-1auq2, 2,5-dimethyl-1-p-nitrophenyl pyrrole, n-4'-nitrophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 1-4-nitrophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole
PubChem CID 459085
IUPAC-namn 2,5-dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole
LEDER CC1=CC=C(N1C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole
Smältpunkt 145°C to 148°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 216.24
Procent renhet 97%