Läs mer
2,5-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethyl-1,4-phenylenediamine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,9-10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 136.1 |