Läs mer
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol, 97%
Produktkod. 11480561
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480561 25 g 25g
11470561 5 g 5g
11490561 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480561 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20072.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17123-63-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17123-63-6
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00026056
InChI-nyckel QQMFDURNWCUKNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1,5-hexadien-3-ol, acmc-1c55p, isopropenyl methallyl carbinol, 2,5-dimethyl-1,5-hexadiene-3-ol, 1,5-hexadien-3-ol,2,5-dimethyl
PubChem CID 551242
IUPAC-namn 2,5-dimetylhexa-1,5-dien-3-ol
LEDER CC(=C)CC(C(=C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol
Kvantitet 25 g
Formel vikt 126.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.