Läs mer
2,5-dimetyl-1-fenyl-1H-pyrrol-3-karbaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde |
| CAS | 83-18-1 |
| Molekylformel | C13H13NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5- dimethyl-1-phenylpyrrole, NSC 68230 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-10-8-12(9-15)11(2)14(10)13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc(C=O)c(C)n1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2,5-dimetyl-1-fenylpyrrol-3-karbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vikt | 199.0997 |