Läs mer
2,5-dimetyl-1-fenyl-1H-pyrrol-3-karbaldehyd, TRC
Produktkod. 30381306
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30381306 5 g
1 options
Produktkod. 30381306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4736255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
CAS 83-18-1
Molekylformel C13H13NO
Kvantitet 5 g
Synonym 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5- dimethyl-1-phenylpyrrole, NSC 68230
InChI formel InChI=1S/C13H13NO/c1-10-8-12(9-15)11(2)14(10)13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,1-2H3
LEDER Cc1cc(C=O)c(C)n1c2ccccc2
IUPAC-namn 2,5-dimetyl-1-fenylpyrrol-3-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 199.25
Formel vikt 199.0997