Läs mer
2,5-dimetyl-1-fenyl-1H-pyrrol-3-karbaldehyd, TRC
Produktkod. 30381499
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30381499 10 g
1 options
Produktkod. 30381499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47362510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
CAS 83-18-1
Molekylformel C13H13NO
Kvantitet 10 g
Synonym 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5- dimethyl-1-phenylpyrrole, NSC 68230
InChI formel InChI=1S/C13H13NO/c1-10-8-12(9-15)11(2)14(10)13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,1-2H3
LEDER Cc1cc(C=O)c(C)n1c2ccccc2
IUPAC-namn 2,5-dimetyl-1-fenylpyrrol-3-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 199.25
Formel vikt 199.0997
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.