Läs mer
2,5-dimetyl-1-fenylpyrrol-3-karboxaldehyd, 98+%
Produktkod. 11377605
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377605 25 g 25g
11367605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377605 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05836.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 83-18-1 | C13H13NO | 199,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-18-1
Molekylformel C13H13NO
Molekylvikt (g/mol) 199.25
MDL-nummer MFCD00051494
InChI-nyckel LNROIXNEIZSESG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carbaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenyl, 2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, osm-s-28, 10.14272/lnroixneizsesg-uhfffaoysa-n, 2,5-dimethyl-1-phenyl-3-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-3-carboxaldehyde,5-dimethyl-1-phenyl, 2,5-dimethyl-1-phenyl pyrrole-3-carboxaldehyde, 1-phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carbaldehyde
PubChem CID 66515
IUPAC-namn 2,5-dimetyl-l-fenylpyrrol-3-karbaldehyd
LEDER CC1=CC(C=O)=C(C)N1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 87 °C till 90 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 144790
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 199.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.