Läs mer
2,5-dimetyl-1-(pyridin-4-ylmetyl)-1H-pyrrol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10691503
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10691503 1 g 1g
10260305 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10691503 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00292DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 306936-15-2
Molekylformel C13H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 230.267
MDL-nummer MFCD01567218
InChI-nyckel IHQUENCAKSKBOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008545, 2,5-dimethyl-1-4-pyridylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-4-pyridinylmethyl, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736289
IUPAC-namn 2,5-dimetyl-1-(pyridin-4-ylmetyl)pyrrol-3-karboxylsyra
LEDER CC1=CC(=C(N1CC2=CC=NC=C2)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethyl-1-(pyridin-4-ylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 230.27
Procent renhet 97%