Läs mer
2,5-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N/c1-7-3-4-10-9(5-7)6-8(2)11-10/h3-5,8,11H,6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 147.1048 |