Läs mer
2,5-Dimethyl-2,4-hexadiene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethyl-2,4-hexadiene |
| CAS | 764-13-6 |
| Molekylformel | C8H14 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,1,4,4-Tetramethylbuta-1,3-diene, Biisobutenyl, Biisocrotyl, Diisocrotyl, NSC 10812 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | CC(=CC=C(C)C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.2 |
| Formel vikt | 110.1096 |