Läs mer
2,5-dimetyl-2,5-di(tert-butylperoxi)hexan, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10623512 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10623512 5 g Plastflaska 5g
10153191 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10623512 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 349900050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Radikala initiativtagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-63-7
Molekylformel C16H34O4
Molekylvikt (g/mol) 290.44
InChI-nyckel DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym varox, 2,5-dimethyl-2,5-di tert-butylperoxy hexane, 2,5-bis tert-butylperoxy-2,5-dimethylhexane, triqanox xq 8, kayahexa ad 40c, lupersol 101, luperco 101xl, luperox 101, perhexa 3m40, varox 50
PubChem CID 6545
IUPAC-namn 2,5-bis(tert-butylperoxi)-2,5-dimetylhexan
LEDER CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethyl-2, 5-di(tert-butylperoxy)hexane
Smältpunkt 6,0 °C
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 55.0°C to 57.0°C (7.0 mmHg)
Flampunkt 68°C
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1.4200 to 1.4240
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in alcohol
Viskositet 6.4 mPa.s (20°C)
Formel vikt 290.44
Procent renhet 92%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Organisk peroxid Vrsta C och D
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.