Läs mer
2,5-dimetyl-2,5-hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10428550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10428550 250 g Glasflaska 250g
10120412 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10428550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162502500
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-03-2
Molekylformel C8H18O2
Molekylvikt (g/mol) 146.23
MDL-nummer MFCD00004473
InChI-nyckel ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
PubChem CID 8031
IUPAC-namn 2,5-dimetylhexan-2,5-diol
LEDER CC(C)(O)CCC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethyl-2, 5-hexanediol
Namnnotering 97%
Abs. GC≥96.0%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 88°C to 91°C
Färg Vitt
Kokpunkt 214°C to 215°C
Flampunkt 126°C
Infrarött spektrum Conforms
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC(CH3)2CH2CH2C(CH3)2OH
Kvantitet 250 g
Beilstein 01, 492
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,ethylene glycol,insoluble in benzene,ccl4,petroleuw ether
Formel vikt 146.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Flakes, Pellets or Prills
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.