Läs mer
2,5-dimetyl-2,5-hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det används som en mellanprodukt vid framställningen av 2,5-dimetyl-2,5-bis(tertbutyl-peroxi)hexan för att producera polyetensampolymerer och polyetengummin. Det används också vid syntes av sex- och sjuledade heterocykliska borföreningar som innehåller intramolekylär NB-bindning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den används som en mellanprodukt vid framställning av 2,5-dimetyl-2,5-bis(tertbutyl-peroxi)hexan för att producera polyetensampolymerer och polyetengummi. Det används också vid syntes av sex- och sjuledade heterocykliska borföreningar som innehåller intramolekylär NB-bindning.
Löslighet Lösligt i vatten 20 C 140g/L.
°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från syraklorid, syraanhydrider och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol |
| Smältpunkt | 87°C to 91°C |
| Densitet | 0.898 |
| Kokpunkt | 214°C to 215°C |
| Flampunkt | 126°C (258°F) |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1361437 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water 20°C 140g/L. |
| Formel vikt | 146.23 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.