Läs mer
2,5-dimetyl-2,5-hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11424024
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11424024
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11984.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-03-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Det används som en mellanprodukt vid framställningen av 2,5-dimetyl-2,5-bis(tertbutyl-peroxi)hexan för att producera polyetensampolymerer och polyetengummin. Det används också vid syntes av sex- och sjuledade heterocykliska borföreningar som innehåller intramolekylär NB-bindning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en mellanprodukt vid framställning av 2,5-dimetyl-2,5-bis(tertbutyl-peroxi)hexan för att producera polyetensampolymerer och polyetengummi. Det används också vid syntes av sex- och sjuledade heterocykliska borföreningar som innehåller intramolekylär NB-bindning.
Löslighet Lösligt i vatten 20 C 140g/L.
°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från syraklorid, syraanhydrider och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-03-2
Molekylformel C8H18O2
Molekylvikt (g/mol) 146.23
MDL-nummer MFCD00004473
InChI-nyckel ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
PubChem CID 8031
IUPAC-namn 2,5-dimetylhexan-2,5-diol
LEDER CC(C)(O)CCC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Smältpunkt 87°C to 91°C
Densitet 0.898
Kokpunkt 214°C to 215°C
Flampunkt 126°C (258°F)
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
Beilstein 1361437
Löslighetsinformation Soluble in water 20°C 140g/L.
Formel vikt 146.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.