Läs mer
2,5-Dimethyl-2-hexanol, 98%
Produktkod. 11424247
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424247 25 g 25g
11414247 5 g 5g
11434247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20352.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3730-60-7 | C8H18O | 130.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3730-60-7
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00021814
InChI-nyckel JPUIYNHIEXIFMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-2-hexanol, 2-hexanol, 2,5-dimethyl-, s, 2-hexanol, 2,5-dimethyl, 2-hexanol, 2,5-dimethyl-, s-+, acmc-209is7, 2-hexanol,2,5-dimethyl, 2-hexanol,5-dimethyl-, s, 2-hexanol,5-dimethyl-, s-+
PubChem CID 19506
IUPAC-namn 2,5-dimetylhexan-2-ol
LEDER CC(C)CCC(C)(C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethyl-2-hexanol
Kokpunkt 155°C to 156°C
Flampunkt 52°C (125°F)
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1732761
Formel vikt 130.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.