Läs mer
2,5-Dimethyl-3(2H)-furanone, 94%
Produktkod. 11464823
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464823 5 g 5g
11474823 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464823 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12182.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 14400-67-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14400-67-0
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.128
MDL-nummer MFCD00052571
InChI-nyckel ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3 2h-furanone, 2,5-dimethylfuran-3 2h-one, 2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-3 2h furanone, 2,5-dimethyl-2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl-3-2h-furanone, 2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl, mango furanone
PubChem CID 85730
IUPAC-namn 2,5-dimethylfuran-3-one
LEDER CC1C(=O)C=C(O1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethyl-3 (2H)-furanone
Densitet 1.06
Kokpunkt 259°C to 261°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Odör Sweet
Kvantitet 5 g
Formel vikt 112.13
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.