Läs mer
2,5-dimetyl-3-hexyn-2,5-diol, (+/-) + meso, 98 %
Produktkod. 11395329
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395329 100 g 100g
11305339 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20889.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 142-30-3 | C8H14O2 | 142,198 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-30-3
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.198
MDL-nummer MFCD00004468
InChI-nyckel IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
PubChem CID 8883
IUPAC-namn 2,5-dimetylhex-3-yn-2,5-diol
LEDER CC(C)(C#CC(C)(C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Namnnotering (+/-) + meso
Smältpunkt 90 °C till 94 °C
Densitet 0.949
Kokpunkt 205 °C
Flampunkt 102 °C (215 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 969835
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.