Läs mer
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15800501
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15800501 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15800501 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8185870100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 142-30-3
Smältpunkt 93°C to 95°C
Densitet 0.94 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 205°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004468
Kvantitet 100 g
Synonym 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Molekylvikt (g/mol) 142.2