Läs mer
2,5-dimetyl-3-pyrrolin, 75%, blandning av cis och trans, Thermo Scientific™
Produktkod. 10104470 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10104470 1 g Glasflaska 1g
10337250 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10104470 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165930010
Kemiska identifierare
CAS 59480-92-1
Molekylformel C6H12N
Molekylvikt (g/mol) 98.17
MDL-nummer MFCD00005215
InChI-nyckel TXQDHQBSNAJSHQ-OLQVQODUSA-O
PubChem CID 101066
IUPAC-namn 2,5-dimetyl-2,5-dihydro-lH-pyrrol
LEDER C[C@H]1[NH2+][C@@H](C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethyl-3-pyrroline
Namnnotering 75%
CAS Min % 70.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8240g/mL, 0.824
Flampunkt 5°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 70% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4404
Kvantitet 1 g
Synonym 2,5-dimethyl-3-pyrroline, 2,5-dimethyl-3-pyrroline, mixture of cis and trans, 2,5-dimethyl-2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole,2,5-dihydro-2,5-dimethyl, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-2,5-dimethyl
Formel vikt 97.16
Procent renhet 75%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethyl-3-pyrroline, mixture of cis and trans
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.