Läs mer
2,5-Dimethyl-3-thiaadipic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethyl-3-thiaadipic Acid |
| CAS | 106014-16-8 |
| Molekylformel | C7H12O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-[(1-Carboxyethyl)thio]-2-methyl-propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4S/c1-4(6(8)9)3-12-5(2)7(10)11/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| LEDER | OC(C(C)SCC(C)C(O)=O)=O |
| IUPAC-namn | 3-((1-carboxyethyl)thio)-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.23 |
| Formel vikt | 192.05 |