Läs mer
2,5-dimetyl-3-tiofensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 5-Dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,5-dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, buttpark 9650-20, chembrdg-bb 4009594, 2,5-dimethyl 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dimethyl-3-thienyl sulfonyl chloride, 2, 5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,2,5-dimethyl-9ci |
| Formel vikt | 210.7 |
| Procent renhet | 97% |