Läs mer
2,5-dimetyl-3-tiofensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10466852
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10466852 1 g 1g
10412484 5 g 5g
10198494 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10466852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00053DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 97272-04-3
Molekylformel C6H7ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 210.69
MDL-nummer MFCD03086201
InChI-nyckel CMTPCYKEUFDVAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779650
IUPAC-namn 2,5-dimetyltiofen-3-sulfonylklorid
LEDER CC1=CC(=C(C)S1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2,5-dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, buttpark 9650-20, chembrdg-bb 4009594, 2,5-dimethyl 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dimethyl-3-thienyl sulfonyl chloride, 2, 5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,2,5-dimethyl-9ci
Formel vikt 210.7
Procent renhet 97%