Läs mer
2,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine |
| CAS | 1309443-99-9 |
| Molekylformel | C13H20BNO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20BNO2/c1-9-8-15-10(2)7-11(9)14-16-12(3,4)13(5,6)17-14/h7-8H,1-6H3 |
| LEDER | Cc1cc(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c(C)cn1 |
| IUPAC-namn | 2,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.11 |
| Formel vikt | 233.1587 |