Läs mer
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone Beta-D-Glucopyranoside(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone beta-D-Glucopyranoside(Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O8/c1-4-7(14)11(5(2)18-4)20-12-10(17)9(16)8(15)6(3-13)19-12/h4,6,8-10,12-13,15-17H,3H2,1-2H3/t4?,6-,8-,9+,10-,12+/m1/s1 |
| Formel vikt | 290.1002 |