Läs mer
2',5'-dimetylacetofenon, 97 %
Produktkod. 11460283
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460283 25 g 25g
11450283 5 g 5g
11470283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460283 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11432.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 2142-73-6 | C10H12O | 148,205 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2142-73-6
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.205
MDL-nummer MFCD00014988
InChI-nyckel AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dimethylacetophenone, 2,5-dimethylacetophenone, 1-2,5-dimethylphenyl ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl, acetophenone, 2',5'-dimethyl, 1-acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2-acetyl-p-xylene, acmc-1cliy, 2',5'dimethylacetophenone
PubChem CID 75061
IUPAC-namn 1-(2,5-dimetylfenyl)etanon
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',5'-Dimethylacetophenone
Densitet 1
Kokpunkt 230 °C till 231 °C
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 25 g
Beilstein 2042139
Formel vikt 148.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.