Läs mer
2',5'-dimetylacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',5'-Dimethylacetophenone |
| CAS | 2142-73-6 |
| Molekylformel | C10H12O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-(2,5-dimethylphenyl)-Ethanone, 2',5'-dimethyl-Acetophenone (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylacetophenone, NSC 6325 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(C)ccc1C |
| IUPAC-namn | 1-(2,5-dimetylfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vikt | 148.0888 |