Läs mer
2',5'-dimetylacetofenon, TRC
Produktkod. 30470993
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30470993 5 g
1 options
Produktkod. 30470993 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM8852005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',5'-Dimethylacetophenone
CAS 2142-73-6
Molekylformel C10H12O
Kvantitet 5 g
Synonym 1-(2,5-dimethylphenyl)-Ethanone, 2',5'-dimethyl-Acetophenone (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylacetophenone, NSC 6325
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6H,1-3H3
LEDER CC(=O)c1cc(C)ccc1C
IUPAC-namn 1-(2,5-dimetylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 148.2
Formel vikt 148.0888