Läs mer
2-[((5-[(dimetylamino)metyl]-2-furyl)metyl)tio]etan-1-amin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10342255
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10342255 5 g 5g
10018261 1 g 1g
10273132 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10342255 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01748DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 66356-53-4
Molekylformel C10H18N2OS
Molekylvikt (g/mol) 214.327
InChI-nyckel JFGCGQJHMUYGLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethylthio methyl-5-n,n-dimethylamino methyl furan, unii-s8w8i89w43, 2-5-dimethylamino methylfuryl thio ethylamine, 2-2-aminoethylthiomethyl-5-dimethylaminomethylfuran, 5-2-aminoethyl thiomethyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methylsulfanyl ethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methyl thio ethan-1-amine
PubChem CID 162203
IUPAC-namn 2-[[5-[(dimetylamino)metyl]furan-2-yl]metylsulfanyl]etanamin
LEDER CN(C)CC1=CC=C(O1)CSCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[({5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furyl}methyl)thio]ethan-1-amine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.33
Procent renhet 95%